Få mere at vide
(S)-2-Amino-6-(2,2,2-trifluoroacetamido)hexanoic acid, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-2-Amino-6-(2,2,2-trifluoroacetamido)hexanoic acid |
| CAS | 10009-20-8 |
| Molekylær formel | C8H13F3N2O3 |
| MDL nummer | MFCD00037223 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | N[C@@H](CCCCNC(C(F)(F)F)=O)C(O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 242.20 |
| Procent renhed | 97% |