Få mere at vide
(S)-(+)-2-amino-4-phosphonosmørsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15416189
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15416189 1 mg 1mg
15426189 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15416189 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64075.M^
Request Bulk or Custom Format
En NMDA-agonist
En NMDA-agonist
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23052-81-5
Molekylær formel C4H10NO5P
Molekylvægt (g/mol) 183.1
MDL nummer MFCD00083244
InChI nøgle DDOQBQRIEWHWBT-VKHMYHEASA-N
Synonym l-ap4, 2s-2-amino-4-phosphonobutanoic acid, l-+-2-amino-4-phosphonobutyric acid, chembl33567, s-2-amino-4-phosphonobutyrate, l-ap-4, 3h ap4, l-2-amino-4-phosphonobutiric acid, l-1-amino-4-phosphonobutanoic acid, s-2-amino-4-phosphonobutanoic acid
PubChem CID 179394
IUPAC navn (2S)-2-amino-4-phosphonobutansyre
SMIL C(CP(=O)(O)O)C(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-2-Amino-4-phosphonobutyric acid
Farve Hvid
Mængde 1 mg
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble to 5 mM in water and to 100 mM in 1eq. NaOH
Optisk rotation +24° (c=1 in 6N HCl)
Formel vægt 183.1
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver