Få mere at vide
(S)-2-Amino-4-methylpentanol, TRC
Artikelnummer. 30337009
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30337009 5 g
1 options
Artikelnummer. 30337009 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6343605G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-2-Amino-4-methylpentanol
CAS 7533-40-6
Molekylær formel C6 H15 N O
Mængde 5 g
Synonym (S)-2-Amino-4-methyl-1-pentanol, L-2-amino-4-methyl-1-pentanol, ((S)-1-(Hydroxymethyl)-3-methylbutyl)amine, (+)-Leucinol, (1S)-1-(Hydroxymethyl)-3-methylbutylamine, (2S)-1-Hydroxy-4-methylpentan-2-amine, (2S)-1-Hydroxy-4-methylpentan-2-amine, (2S)-2-Amino-4-methyl-1-pentanol, (2S)-2-Amino-4-methylpentan-1-ol, (S)-(+)-2-Amino-4-methyl-1-pentanol, (S)-(+)-Leucinol, (S)-2-Amino-4-methyl-1-pentanol, (S)-2-Amino-4-methylpentanol, (S)-Leucinol, L-(+)-Leucinol, L-Leucinol
InChI formel InChI=1S/C6H15NO/c1-5(2)3-6(7)4-8/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3/t6-/m0/s1
SMIL CC(C)C[C@H](N)CO
IUPAC navn (2S)-2-amino-4-methylpentan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 117.189
Formel vægt 117.115