Få mere at vide
(S)-(+)-2-Amino-4-bromobutyric Acid Hydrobromide (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(+)-2-Amino-4-bromobutyric Acid Hydrobromide |
| CAS | 15159-65-6 |
| Molekylær formel | C4H8BrNO2 • (HBr) |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | (2S)-2-Amino-4-bromobutyric Acid Hydrobromide, (S)-2-Amino-4-bromobutyric Acid Hydrobromide, L-2-Amino-4-bromobutyric Acid Hydrobromide |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8BrNO2.BrH/c5-2-1-3(6)4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8);1H/t3-;/m0./s1 |
| SMIL | C(CBr)[C@@H](C(=O)O)N.Br |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-4-bromobutanoic acid;hydrobromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.028091 |
| Formel vægt | 260.9 |