Få mere at vide
(S)-2-Amino-4-[(3-aminopropyl)amino]-butanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-2-Amino-4-[(3-aminopropyl)amino]-butanoic Acid |
| CAS | 131333-20-5 |
| Molekylær formel | C7 H17 N3 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H17N3O2/c8-3-1-4-10-5-2-6(9)7(11)12/h6,10H,1-5,8-9H2,(H,11,12)/t6-/m0/s1 |
| SMIL | NCCCNCC[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-4-(3-aminopropylamino)butanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.229 |
| Formel vægt | 175.1321 |