Få mere at vide
(S)-2-Amino-4-((((2S,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl)thio)butanoic acid, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-2-Amino-4-((((2S,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl)thio)butanoic acid |
| CAS | 979-92-0 |
| Molekylær formel | C14H20N6O5S |
| MDL nummer | MFCD00037388 |
| Mængde | 100 mg |
| SMIL | N[C@@H](CCSC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O1)O)O)C(O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 384.41 |
| Procent renhed | 97% |