Få mere at vide
(S)-2-Amino-3-(naphthalen-2-yl)propanoic acid, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-2-Amino-3-(naphthalen-2-yl)propanoic acid |
| CAS | 58438-03-2 |
| Molekylær formel | C13H13NO2 |
| MDL nummer | MFCD00066087 |
| Mængde | 10 g |
| SMIL | O=C(O)[C@@H](N)CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.25 |
| Procent renhed | 97% |