Få mere at vide
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, 96%
Artikelnummer. 10770881 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10770881 1 mL Glasflaske 1ml
10627314 5 mL Glasflaske 5ml
13438428 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10770881 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 181590010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2026-48-4 | C5H13NO | 103,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2026-48-4
Molekylær formel C5H13NO
Molekylvægt (g/mol) 103.17
MDL nummer MFCD00064296
InChI nøgle NWYYWIJOWOLJNR-RXMQYKEDSA-N
Synonym l-valinol, s-+-2-amino-3-methyl-1-butanol, 2s-2-amino-3-methylbutan-1-ol, l-+-valinol, h-valinol, s-2-amino-3-methylbutan-1-ol, s-2-amino-3-methyl-1-butanol, 1-butanol, 2-amino-3-methyl-, 2s, s-2-amino-3-methyl-butan-1-ol
PubChem CID 640993
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-methylbutan-1-ol
SMIL CC(C)[C@H](N)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 30.0°C to 32.0°C
Farve Gul
Tæthed 0.9200g/mL
Kogepunkt 81.0°C (8.0 mmHg)
Flammepunkt 91°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CHCH(NH2)CH2OH
Brydningsindeks 1.4538 to 1.4558
Mængde 1 mL
Fieser 16,38
Specifik vægtfylde 0.92
Specifik rotation + 16.00
Formel vægt 103.16
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske efter smeltning