Få mere at vide
(S)-(+)-2-Amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, 98%, 94% ee
Artikelnummer. 10379060 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10379060 250 mg Glasflaske 250mg
11945421 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10379060 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 299142500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2280-27-5 | C5H11NO3 | 133.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2280-27-5
Molekylær formel C5H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 133.15
InChI nøgle LDRFQSZFVGJGGP-GSVOUGTGSA-N
Synonym s-2-amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, 3-hydroxy-l-valine, s-+-2-amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, beta-hydroxy-l-valine, valine, 3-hydroxy, 2s-2-amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, 2s-2-amino-3-hydroxy-3-methyl-butanoic acid, 3-hydroxyvaline, 3-methylthreonine, 3-hydroxy-l-val
PubChem CID 192763
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-hydroxy-3-methylbutansyre
SMIL CC(C)(C(C(=O)O)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-2-Amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid
Farve Hvid
Enantiomert overskud 93% min. (HPLC)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C(CH3)(OH)CH(NH2)COOH
Mængde 250 mg
Specifik rotationstilstand − 11.75 (25.00°C c=2,6N HCl)
Specifik rotation − 11.75
Formel vægt 133.15
Procent renhed 98%,94% ee
Fysisk form Krystallinsk pulver