Få mere at vide
(S)-2-Amino-3-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)propanoic Acid (5-Hydroxytryptophan), Mikromol™
Beskrivelse
(S)-2-Amino-3-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)propanoic Acid (5-Hydroxytryptophan)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hydroxy-L-tryptophan |
| CAS | 9-8-4350 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-Hydroxy-L-tryptophan |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H12 N2 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | (S)-2-Amino-3-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)propanoic Acid, N-Acetyltryptophan Imp. D (EP), Tryptophan Imp. D (EP), 5-Hydroxytryptophan, Tryptophan, 5-hydroxy-, L- (8CI), (S)-5-Hydroxytryptophan, 5-Hydroxy-L-tryptophan, 5-Hydroxyl-L-tryptophan, Cincofarm, L-5-HTP, L-5-Hydroxytryptophan, Levothym, Levotinine, Oxitriptan, Oxyfan, Pretonine, Quietim, Serotonyl, Telesol, Tript-Oh, Triptene, N-Acetyltryptophan Impurity D, Tryptophan Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O3/c12-9(11(15)16)3-6-5-13-10-2-1-7(14)4-8(6)10/h1-2,4-5,9,13-14H,3,12H2,(H,15,16)/t9-/m0/s1 |
| SMIL | N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-3-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)propanoic acid |
| Vis mere |