Få mere at vide
(S)-2-Amino-3-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)propanoic Acid (5-Hydroxytryptophan), Mikromol™
Artikelnummer. 30050800
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050800 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050800 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0172.03
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(S)-2-Amino-3-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)propanoic Acid (5-Hydroxytryptophan)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxy-L-tryptophan
CAS 9-8-4350
Analyt- eller komponentnavne 5-Hydroxy-L-tryptophan
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H12 N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (S)-2-Amino-3-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)propanoic Acid, N-Acetyltryptophan Imp. D (EP), Tryptophan Imp. D (EP), 5-Hydroxytryptophan, Tryptophan, 5-hydroxy-, L- (8CI), (S)-5-Hydroxytryptophan, 5-Hydroxy-L-tryptophan, 5-Hydroxyl-L-tryptophan, Cincofarm, L-5-HTP, L-5-Hydroxytryptophan, Levothym, Levotinine, Oxitriptan, Oxyfan, Pretonine, Quietim, Serotonyl, Telesol, Tript-Oh, Triptene, N-Acetyltryptophan Impurity D, Tryptophan Impurity D
InChI formel InChI=1S/C11H12N2O3/c12-9(11(15)16)3-6-5-13-10-2-1-7(14)4-8(6)10/h1-2,4-5,9,13-14H,3,12H2,(H,15,16)/t9-/m0/s1
SMIL N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 220.22
Mængde 100 mg
Formel vægt 220.0848 g/mol