Få mere at vide
(S)-2-Amino-3,3-dimethylbutanamide Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-2-Amino-3,3-dimethylbutanamide Hydrochloride |
| CAS | 75158-12-2 |
| Molekylær formel | C6H14N2O.HCl |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Butanamide, 2-amino-3,3-dimethyl-, monohydrochloride, (2S)-2-Amino-3,3-dimethylbutanamide hydrochloride, (S)-2-Amino-3,3-dimethylbutanamide hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N2O.ClH/c1-6(2,3)4(7)5(8)9;/h4H,7H2,1-3H3,(H2,8,9);1H/t4-;/m1./s1 |
| SMIL | CC(C)(C)[C@H](N)C(N)=O.Cl |
| IUPAC navn | (S)-2-amino-3,3-dimethylbutanamide hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.65 |
| Formel vægt | 166.0873 |