Få mere at vide
(S)-(-)-2-Amino-2-methyl-4-pentenoinsyre, 98%, ee 99+%
Artikelnummer. 15491766
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15491766 1 g 1g
15401776 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15491766 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54922.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 96886-55-4 | C6H11NO2 | 129,159 g/mol
Det bruges i organisk syntese og som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges i organisk syntese og som et farmaceutisk mellemprodukt
.
Opløselighed Meget opløselig i vand
.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Holdes væk fra oxidationsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96886-55-4
Molekylær formel C6H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 129.159
MDL nummer MFCD00145248
InChI nøgle QMBTZYHBJFPEJB-LURJTMIESA-N
Synonym s-2-amino-2-methylpent-4-enoic acid, s-2-amino-2-methyl-4-pentenoic acid, l-alpha-allylalanine, 2s-2-amino-2-methylpent-4-enoic acid, alpha-allyl-l-ala, r-2-amino-2-methyl-4-pentenoic acid, alpha-methyl-l-allylglycine, s---alpha-allylalanine, 4-pentenoic acid, 2-amino-2-methyl-, 2s, s---2-amino-2-methyl-4-pentenoic acid
PubChem CID 2724753
IUPAC navn (2S)-2-amino-2-methylpent-4-ensyre
SMIL CC(CC=C)(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-2-Amino-2-methyl-4-pentenoic acid
Smeltepunkt 285 °C
Assay Procent Noter ee≥ 99 %
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Meget opløseligt i vand.
Optisk rotation −14° (c=1,3 i 1 N HCl)
Formel vægt 129.16
Procent renhed 98%