Learn More
(S)-(+)-2-amino-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10445365 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage unitSize
10445365 50 g Glasflaske 50g
10315880 1 g Glasflaske 1g
10325880 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10445365 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 104450500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2749-11-3 | C3H9NO | 75.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2749-11-3
Molekylær formel C3H9NO
Molekylvægt (g/mol) 75.11
MDL nummer MFCD00064412
InChI nøgle BKMMTJMQCTUHRP-VKHMYHEASA-O
Synonym l-alaninol, s-+-2-amino-1-propanol, s-2-aminopropan-1-ol, 2s-2-aminopropan-1-ol, h-alaninol, alaninol, s-2-amino-1-propanol, +-2-aminopropan-1-ol, 2-aminopropanol, +, unii-v403gh89l1
PubChem CID 80307
ChEBI CHEBI:78502
IUPAC navn (2S)-2-aminopropan-1-ol
SMIL CC(CO)N
Specifications
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-2-Amino-1-propanol
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9650g/mL
Kogepunkt 173°C to 176°C
Flammepunkt 62°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH(NH2)CH2OH
Brydningsindeks 1.4480 to 1.451
Mængde 50 g
Beilstein 04, I, 432
Merck Index 10, 472
Specifik vægtfylde 0.965
Specifik rotationstilstand + 22.00 (20.00°C c=2,ethanol)
Specifik rotation + 22
Opløselighedsinformation Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether
Formel vægt 75.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Olieagtig væske
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • (S)-(+)-2-Amino-1-propanol
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.