Få mere at vide
(S)-(+)-2-amino-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11421407
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11421407 25 g 25g
11401407 1 g 1g
11411407 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11421407 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24916.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2749-11-3 | C3H10NO | 76.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2749-11-3
MDL nummer MFCD00064412
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-2-Amino-1-propanol
Tæthed 0.965
Kogepunkt 174°C to 176°C
Flammepunkt 83°C (181°F)
Molekylær formel C5H13Br2N
Brydningsindeks 1.4498
Mængde 25 g
FN nummer UN2735
Beilstein 1718865
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Synonym 2-bromoethyl trimethylammonium bromide, 2-bromo-n,n,n-trimethylethanaminium bromide, 2-bromoethyltrimethylammonium bromide, bromcholin, hypercyl, kathesin, btab, btab the plant regulator, bcb the plant regulator, unii-kh1i7ru18l
InChI nøgle OINMNSFDYTYXEQ-UHFFFAOYSA-M
Optisk rotation +22°C (c = 2 in Ethanol)
SMIL C[N+](C)(C)CCBr.[Br-]
IUPAC navn 2-bromethyl(trimethyl)azanium;bromid
Molekylvægt (g/mol) 246.97
PubChem CID 17689
Formel vægt 75.11
Procent renhed 98%