Få mere at vide
(S)-(+)-2-amino-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11401407
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11401407 1 g 1g
11411407 5 g 5g
11421407 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11401407 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24916.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2749-11-3 | C3H10NO | 76.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2749-11-3
MDL nummer MFCD00064412
ChEBI CHEBI:78502
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-2-Amino-1-propanol
Kogepunkt 174°C to 176°C
Flammepunkt 83°C (181°F)
Molekylær formel C3H10NO
Mængde 1 g
FN nummer UN2735
Beilstein 1718865
Synonym l-alaninol, s-+-2-amino-1-propanol, s-2-aminopropan-1-ol, 2s-2-aminopropan-1-ol, h-alaninol, alaninol, s-2-amino-1-propanol, +-2-aminopropan-1-ol, 2-aminopropanol, +, unii-v403gh89l1
InChI nøgle BKMMTJMQCTUHRP-VKHMYHEASA-O
Optisk rotation +22° (c=2 in Ethanol)
SMIL CC(CO)N
IUPAC navn (2S)-2-aminopropan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 76.12
PubChem CID 80307
Formel vægt 75.11
Procent renhed 98%