Få mere at vide
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol-3,3,3-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2 S)-2-Aminopropan-1-ol-3,3,3-D3 |
| CAS | 352438-84-7 |
| Molekylær formel | C3 D3 H6 N O |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | 1-Propan-3,3,3-d3-ol, 2-amino-, (2 S)- (9 CI), (2 S)-2-Aminopropan-1-ol-3,3,3-D3, L-Alaninol-d3, (2 S)-2-Amino-1-propan-3,3,3-d3-ol |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H9NO/c1-3(4)2-5/h3,5 H,2,4H2,1H3/t3-/m0/s1/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])[C@H](N)CO |
| IUPAC navn | (2 S)-2-amino-3,3,3-trideuteriopropan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 78.1282 |
| Formel vægt | 78.0872 g/mol |
| Vis mere |