Få mere at vide
(S)-(+)-2-Amino-1-phenylethanol, 97%
Artikelnummer. 11378696
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11378696 1 g 1g
11388696 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378696 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19404.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 56613-81-1 | C8H11NO | 137.18 g/mol
(S)-(+)-2-Amino-1-phenylethanol anvendes som mellemprodukt i organisk syntese. Det er involveret i fremstillingen af enantiopren (R)-octopamin, (R)-tembamid og (R)-aegelin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(S)-(+)-2-Amino-1-phenylethanol anvendes som mellemprodukt i organisk syntese. Det er involveret i fremstillingen af enantiopren (R)-octopamin, (R)-tembamid og (R)-aegelin.
Opløselighed Opløselig i
methanol.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56613-81-1
Molekylær formel C8H11NO
Molekylvægt (g/mol) 137.18
MDL nummer MFCD00239405
InChI nøgle ULSIYEODSMZIPX-MRVPVSSYSA-N
Synonym s-2-amino-1-phenylethanol, s---2-phenylglycinol, 1s-2-amino-1-phenylethanol, s-2-amino-1-phenylethan-1-ol, 1s-2-amino-1-phenylethan-1-ol, s-+-2-amino-1-phenylethanol, r---alpha-aminomethyl benzyl alcohol, pubchem13836, 2-amino-1 s-phenylethanol
PubChem CID 643217
IUPAC navn (1S)-2-amino-1-phenylethanol
SMIL NC[C@@H](O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-2-Amino-1-phenylethanol
Smeltepunkt 57°C to 63°C
Kogepunkt 160°C (17 mmHg)
Mængde 1 g
FN nummer UN3259
Beilstein 2412760
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in methanol.
Optisk rotation +42° (c=2 in Ethanol)
Formel vægt 137.18
Procent renhed 97%