Få mere at vide
(S)-2-Amino-1-diphenylphosphino-3-methylbutane, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7041041
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15466156
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H60980.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 146476-37-1
Molekylær formel C17H22NP
Molekylvægt (g/mol) 271.34
MDL nummer MFCD17013993
InChI nøgle ZZLCXURCZWQECA-AGDOHHJYNA-N
Synonym s-1-diphenylphosphino-3-methylbutan-2-amine, s-1-diphenylphosphino-2-amino-3-methylbutane, 2s-1-diphenylphosphanyl-3-methylbutan-2-amine, s-2-amino-1-diphenylphosphino-3-methylbutane, 2s-2-amino-3-methylbutyl diphenylphosphane, 2s-2-amino-3-methylbutyl diphenylphosphine, s-1-diphenylphosphino-3-methyl-2-butylamine, s-1-diphenylphosphino-2-amino-3-methylbutane,min
PubChem CID 15145880
IUPAC navn (2S)-1-diphenylphosphanyl-3-methylbutan-2-amine
SMIL CC(C)[C@H](N)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-2-Amino-1-diphenylphosphino-3-methylbutane
Tæthed 1.05
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.597
Mængde 250 mg
FN nummer UN2735
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 271.34
Procent renhed ≥97%