Få mere at vide
(S)-(+)-2-Amino-1-butanol, 98+%
Artikelnummer. 11317776
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11317776 5 g 5g
11307776 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317776 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11449.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5856-62-2 | C4H11NO | 89.138 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5856-62-2
Molekylær formel C4H11NO
Molekylvægt (g/mol) 89.138
MDL nummer MFCD00064418
InChI nøgle JCBPETKZIGVZRE-BYPYZUCNSA-N
Synonym s-+-2-amino-1-butanol, s-2-aminobutan-1-ol, 2s-2-aminobutan-1-ol, s-2-aminobutanol, unii-98jem4yebr, s-2-amino-1-butanol, +-2-amino-1-butanol, s +-2-amino-1-butanol, 2-amino-1-butanol, +
PubChem CID 120084
IUPAC navn (2S)-2-aminobutan-1-ol
SMIL CCC(CO)N
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-2-Amino-1-butanol
Tæthed 0.947
pH 11.1
Kogepunkt 176°C to 178°C
Flammepunkt 89°C (192°F)
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.4525
Mængde 5 g
FN nummer UN2735
Beilstein 1718930
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Optisk rotation +12° (c=2 in Ethanol)
Formel vægt 89.14
Procent renhed ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.