Få mere at vide
(S)-(+)-2-Amino-1-butanol, 98+%
Artikelnummer. 11307776
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11307776 1 g 1g
11317776 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11307776 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11449.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5856-62-2 | C4H11NO | 89.138 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5856-62-2
Molekylær formel C4H11NO
Molekylvægt (g/mol) 89.138
MDL nummer MFCD00064418
InChI nøgle JCBPETKZIGVZRE-BYPYZUCNSA-N
Synonym s-+-2-amino-1-butanol, s-2-aminobutan-1-ol, 2s-2-aminobutan-1-ol, s-2-aminobutanol, unii-98jem4yebr, s-2-amino-1-butanol, +-2-amino-1-butanol, s +-2-amino-1-butanol, 2-amino-1-butanol, +
PubChem CID 120084
IUPAC navn (2S)-2-aminobutan-1-ol
SMIL CCC(CO)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-2-Amino-1-butanol
Tæthed 0.947
pH 11.1
Kogepunkt 176°C to 178°C
Flammepunkt 89°C (192°F)
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.4525
Mængde 1 g
FN nummer UN2735
Beilstein 1718930
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Optisk rotation +12° (c=2 in Ethanol)
Formel vægt 89.14
Procent renhed ≥98%