missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S)-2-(Acetylthio)-propanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-2-(Acetylthio)-propanoic Acid |
| CAS | 167466-66-2 |
| Molekylær formel | C5H8O3S |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O3S/c1-3(5(7)8)9-4(2)6/h3H,1-2H3,(H,7,8)/t3-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H](SC(=O)C)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-acetylsulfanylpropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.18 |
| Formel vægt | 148.0194 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?