Få mere at vide
(S)-(-)-2-Acetoxysuccinic anhydride, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11488530
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11488530 2 g 2g
11478530 10 g 10g
11498530 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488530 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044366.04
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59025-03-5
Molekylær formel C6H6O5
Molekylvægt (g/mol) 158.109
MDL nummer MFCD00082708
InChI nøgle SSWJHSASZZAIAU-BYPYZUCNSA-N
Synonym s---2-acetoxysuccinic anhydride, --o-acetyl-l-malic anhydride, s-2-acetoxysuccinic anhydride, 2,5-furandione, 3-acetyloxy dihydro-, 3s, s-acetoxysuccinic anhydride, --o-acetylmalic anhydride, o-acetyl-l-malic anhydride, s-3-acetoxy-dihydro-2,5-furandione, 2,5-dioxotetrahydro-3-furanyl acetate #, s-2,5-dioxotetrahydrofuran-3-yl acetate
PubChem CID 11126528
IUPAC navn [(3S)-2,5-dioxooxolan-3-yl] acetate
SMIL CC(=O)OC1CC(=O)OC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)- (-)-2-Acetoxysuccinic anhydride
Smeltepunkt 56°C to 58°C
Mængde 2 g
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts in water.
Formel vægt 158.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver