Få mere at vide
(S)-2-Acetamido-5-ureidopentanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-2-Acetamido-5-ureidopentanoic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15N3O4/c1-5(12)11-6(7(13)14)3-2-4-10-8(9)15/h6H,2-4H2,1H3,(H,11,12)(H,13,14)(H3,9,10,15)/t6-/m0/s1 |
| Mængde | 100 mg |
| Formel vægt | 217.1063 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |