Få mere at vide
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(thiophen-3-yl)propanoic acid, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30804434
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
250mg
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30804434 5 g 5g
30797628 25 g 25g
30791081 100 mg 100mg
30791174 1 g 1g
30802555 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30804434 Proveedor BLD Pharm N.º de proveedor BD14675g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(thiophen-3-yl)propanoic acid
CAS 186320-06-9
Molekylær formel C22H19NO4S
MDL nummer MFCD00151916
Mængde 5 g
SMIL O=C(O)[C@@H](NC(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)=O)CC4=CSC=C4
Molekylvægt (g/mol) 393.46
Procent renhed 97%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.