Få mere at vide
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-2,3-dimethylbutanoic acid, 95%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-2,3-dimethylbutanoic acid |
| CAS | 169566-81-8 |
| Molekylær formel | C21H23NO4 |
| MDL nummer | MFCD08752490 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | CC(C)[C@](C)(NC(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)=O)C(O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 353.41 |
| Procent renhed | 95% |