Få mere at vide
(S)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazin, 97+%
Artikelnummer. 10330804 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
5 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10330804 1 mL Glasflaske 1ml
10774154 5 mL Glasflaske 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10330804 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 389960010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
(S)-2, 5-Dihydro-3, 6-dimethoxy-2-isopropylpyrazin, 97+%, C9H16N2O2, CAS-nummer-78342-42-4 | CAS: 78342-42-4 | C9H16N2O2 | 184,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78342-42-4
Molekylær formel C9H16N2O2
Molekylvægt (g/mol) 184.24
MDL nummer MFCD00066229
InChI nøgle FCFWEOGTZZPCTO-QMMMGPOBSA-N
Synonym s-2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, 2s-+-2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, s-2-isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydropyrazine, 2s-2-isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydropyrazine, pyrazine, 2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-1-methylethyl-, 2s, 2s-2,5-dihydro-2-isopropyl-3,6-dimethoxypyrazine, 2s-2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, 3s-3-isopropyl-2,5-dimethoxy-3,6-dihydropyrazine, s-2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-iso-propylpyrazine, 2s-3,6-dimethoxy-2-propan-2-yl-2,5-dihydropyrazine
PubChem CID 736065
IUPAC navn (2S)-3,6-dimethoxy-2-propan-2-yl-2,5-dihydropyrazin
SMIL CC(C)C1C(=NCC(=N1)OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-2, 5-Dihydro-3, 6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine
CAS min % 97.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0280g/mL
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4600 til 1,4620 (20 °C, 589 nm)
Mængde 1 mL
Specifik vægtfylde 1.028
Specifik rotation +96° til +107° (20 °C, 589 nm) (C=1, EtOH)
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: .. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol
Formel vægt 184.24
Procent renhed 97+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.