Få mere at vide
S-(2,4-Dinitrophenyl)mercapturic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | S-(2,4-Dinitrophenyl)mercapturic Acid |
| CAS | 35897-25-7 |
| Molekylær formel | C11 H11 N3 O7 S |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11N3O7S/c1-6(15)12-8(11(16)17)5-22-10-3-2-7(13(18)19)4-9(10)14(20)21/h2-4,8H,5H2,1H3,(H,12,15)(H,16,17)/t8-/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)N[C@@H](CSc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R)-2-acetamido-3-(2,4-dinitrophenyl)sulfanylpropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 329.29 |
| Formel vægt | 329.0318 |