missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

S-(2,4-Dinitrophenyl)mercapturic Acid, TRC

Artikelnummer. 30369962
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30369962 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30369962 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD48018050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale S-(2,4-Dinitrophenyl)mercapturic Acid
CAS 35897-25-7
Molekylær formel C11 H11 N3 O7 S
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C11H11N3O7S/c1-6(15)12-8(11(16)17)5-22-10-3-2-7(13(18)19)4-9(10)14(20)21/h2-4,8H,5H2,1H3,(H,12,15)(H,16,17)/t8-/m0/s1
SMIL CC(=O)N[C@@H](CSc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)O
IUPAC navn (2R)-2-acetamido-3-(2,4-dinitrophenyl)sulfanylpropanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 329.29
Formel vægt 329.0318
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.