Få mere at vide
(S)-2-[(4-Chlorophenyl)(4-piperidinyloxy)methyl]pyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-2-[(4-Chlorophenyl)(4-piperidinyloxy)methyl]pyridine |
| CAS | 201594-84-5 |
| Molekylær formel | C17H19ClN2O |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 2-[(S)-(4-Chlorophenyl)(4-piperidinyloxy)methyl]pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19ClN2O/c18-14-6-4-13(5-7-14)17(16-3-1-2-10-20-16)21-15-8-11-19-12-9-15/h1-7,10,15,17,19H,8-9,11-12H2/t17-/m0/s1 |
| SMIL | Clc1ccc(cc1)[C@H](OC2CCNCC2)c3ccccn3 |
| IUPAC navn | 2-[(S)-(4-chlorophenyl)-piperidin-4-yloxymethyl]pyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 302.8 |
| Formel vægt | 302.1186 |