missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S)-2-[(4-Chlorophenyl)(4-piperidinyloxy)methyl]pyridine, TRC

Artikelnummer. 30352558
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30352558 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30352558 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC38033525G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (S)-2-[(4-Chlorophenyl)(4-piperidinyloxy)methyl]pyridine
CAS 201594-84-5
Molekylær formel C17H19ClN2O
Mængde 25 g
Synonym 2-[(S)-(4-Chlorophenyl)(4-piperidinyloxy)methyl]pyridine
InChI formel InChI=1S/C17H19ClN2O/c18-14-6-4-13(5-7-14)17(16-3-1-2-10-20-16)21-15-8-11-19-12-9-15/h1-7,10,15,17,19H,8-9,11-12H2/t17-/m0/s1
SMIL Clc1ccc(cc1)[C@H](OC2CCNCC2)c3ccccn3
IUPAC navn 2-[(S)-(4-chlorophenyl)-piperidin-4-yloxymethyl]pyridine
Molekylvægt (g/mol) 302.8
Formel vægt 302.1186
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.