missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S)-2-(4-Chlorophenyl)-2-hydroxyacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-2-(4-Chlorophenyl)-2-hydroxyacetic Acid |
| CAS | 76496-63-4 |
| Molekylær formel | C8H7O3Cl |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClO3/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)8(11)12/h1-4,7,10H,(H,11,12)/t7-/m0/s1 |
| SMIL | O[C@H](C(=O)O)c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC navn | (2S)-2-(4-chlorophenyl)-2-hydroxyacetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.59 |
| Formel vægt | 186.0084 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?