missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

S-[2-(4-Azidosalicylamido)ethylthio]-2-thiopyridine, TRC

Artikelnummer. 30338448
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30338448 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30338448 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA85900010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale S-[2-(4-Azidosalicylamido)ethylthio]-2-thiopyridine
CAS 164575-82-0
Molekylær formel C14 H13 N5 O2 S2
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C14H13N5O2S2/c15-19-18-10-4-5-11(12(20)9-10)14(21)17-7-8-22-23-13-3-1-2-6-16-13/h1-6,9,20H,7-8H2,(H,17,21)
SMIL Oc1cc(ccc1C(=O)NCCSSc2ccccn2)N=[N+]=[N-]
IUPAC navn 4-azido-2-hydroxy-N-[2-(pyridin-2-yldisulfanyl)ethyl]benzamide
Molekylvægt (g/mol) 347.42
Formel vægt 347.0511
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.