Få mere at vide
(S)-2,3-Diaminopropionic acid monohydrochloride, 95%
Artikelnummer. 15497066
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15497066 5 g 5g
15487066 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497066 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62128.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1482-97-9 | C3H9ClN2O2 | 140.567 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1482-97-9
Molekylær formel C3H9ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 140.567
MDL nummer MFCD00065497
InChI nøgle SKWCZPYWFRTSDD-DKWTVANSSA-N
Synonym 3-amino-l-alanine hydrochloride, s-2,3-diaminopropanoic acid hydrochloride, h-dap-oh.hcl, l-2,3-diaminopropionic acid hydrochloride, l +-2,3-diaminopropionic acid hydrochloride, l-3-aminoalanine hydrochloride, h-dapa-oh.hcl, s-+-2,3-diaminopropionic acid hydrochloride, l-alanine, 3-amino-, monohydrochloride, 2,3-diaminopropionic acid hydrochloride, +
PubChem CID 12495315
IUPAC navn (2S)-2,3-diaminopropansyre;hydrochlorid
SMIL C(C(C(=O)O)N)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-2,3-Diaminopropionic acid monohydrochloride
Smeltepunkt 231°C to 233°C (decomposition)
Farve Hvid
Mængde 5 g
Beilstein 4263944
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 140.57
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk fast stof
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-2,3-Diaminopropionic acid monohydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3-diaminopropionicacid