Få mere at vide
(S)-2,3-Diaminopropionic acid monohydrochloride, 95%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-2,3-Diaminopropionic acid monohydrochloride |
| Smeltepunkt | 231°C to 233°C (decomposition) |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 4263944 |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Formel vægt | 140.57 |
| Procent renhed | 95% |
| Fysisk form | Krystallinsk fast stof |