Få mere at vide
(S)-(+)-2,3,7,7a-Tetrahydro-7a-methyl-1H-inden-1,5(6H)-dion, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10145460 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10145460 1 g Glasflaske 1g
10026043 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10145460 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 296470010
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 17553-86-5 | C10H12O2 | 164.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17553-86-5
Molekylær formel C10H12O2
Molekylvægt (g/mol) 164.2
MDL nummer MFCD00012272
InChI nøgle FNYAZSZTENLTRT-JTQLQIEISA-N
Synonym 7as-7a-methyl-2,3,6,7-tetrahydroindene-1,5-dione, s-+-2,3,7,7a-tetrahydro-7a-methyl-1h-indene-1,5 6h-dione, 1h-indene-1,5 6h-dione, 2,3,7,7a-tetrahydro-7a-methyl-, 7as, hajos dione, s-hajos dione, s-hajos ketone, s-hajos-wiechert ketone, +-hajos-parrish ketone, +-hajos-parrish diketone, 7as-7a-methyl-2,3,7,7a-tetrahydro-1h-indene-1,5 6h-dione
PubChem CID 736943
IUPAC navn (7aS)-7a-methyl-2,3,6,7-tetrahydroinden-1,5-dion
SMIL CC12CCC(=O)C=C1CCC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-2,3,7,7a-Tetrahydro-7a-methyl-1H-indene-1,5(6H)-dione
CAS min % 88.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 55.0°C to 64.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 88% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Specifik rotationstilstand +331° (20°C c=1,toluene)
Specifik rotation + 331.00
Formel vægt 164.2
Procent renhed 90%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(+)-2,3,7,7a-Tetrahydro-7a-methyl-1H-indene-1,5(6H)-dione
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.