Få mere at vide
(S)-2-[[3-(3-Fluorobenzyl)-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]benzyl]amino]propanamid, TRC
Artikelnummer. 30394474
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30394474 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30394474 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF59097510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-2-[(3-(3-Fluorobenzyl)-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]benzyl)amino]propanamide
CAS 1000370-27-3
Molekylær formel C24 H24 F2 N2 O2
Mængde 10 mg
Synonym (S)-2-[[3-(3-Fluorobenzyl)-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]benzyl]amino]propanamide
InChI formel InChI=1S/C24H24F2N2O2/c1-16(24(27)29)28-14-18-8-9-23(30-15-19-5-3-7-22(26)13-19)20(11-18)10-17-4-2-6-21(25)12-17/h2-9,11-13,16,28H,10,14-15H2,1H3,(H2,27,29)/t16-/m0/s1
SMIL C[C@H](NCc1ccc(OCc2cccc(F)c2)c(Cc3cccc(F)c3)c1)C(=O)N
IUPAC navn (2S)-2-[[4-[(3-fluorofhenyl)methoxy]-3-[(3-fluorophenyl)methyl]phenyl]methylamino]propanamid
Molekylvægt (g/mol) 410.456
Formel vægt 410.181