Få mere at vide
(S)-2-(2-((S)-2-Amino-5-guanidinopentanamido)acetamido)succinic acid, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-2-(2-((S)-2-Amino-5-guanidinopentanamido)acetamido)succinic acid |
| CAS | 99896-85-2 |
| Molekylær formel | C12H22N6O6 |
| MDL nummer | MFCD00057952 |
| Mængde | 250 mg |
| SMIL | O=C(NCC(N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O)=O)[C@H](CCCNC(N)=N)N |
| Molekylvægt (g/mol) | 346.34 |
| Procent renhed | 98% |