Få mere at vide
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol |
| CAS | 22323-82-6 |
| Molekylær formel | C6 H12 O3 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | (4S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, 1,3-Dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl-, (S)-, 1,3-Dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl-, L- (8CI), (4S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, ((4S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol, (+)-1,2-O-Isopropylidene-sn-glycerol, (+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, (+)-Glycerol acetonide, (+)-Solketal, (+)-α,β-Isopropylideneglycerol, (2S)-Glycerol 1,2-acetonide, (4S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol, (S)-(+)-(2,2-Dimethyl-[1,3]dioxolan-4-yl)methanol, (S)-(+)-1,2-Isopropylideneglycerol, (S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-methanol, (S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, (S)-1,2-Isopropylideneglycerol, (S)-1,2-O-Isopropylideneglycerol, (S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-methanol, (S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, (S)-Isopropylideneglycerol, (S)-Solketal, 1,2-Isopropylidene-sn-glycerol, 1,2-O-Isopropylidene-(S)-glycerol, 1,2-O-Isopropylidene-sn-glycerol, 2,3-O-Isopropylidene-D-glycerol, L-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, [(S)-2,2-Dimethyl-[1,3]dioxolan-4-yl]methanol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O3/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5,7H,3-4H2,1-2H3/t5-/m0/s1 |
| SMIL | CC1(C)OC[C@H](CO)O1 |
| IUPAC navn | [(4S)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.16 |
| Formel vægt | 132.0786 |