Få mere at vide
(S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol-d2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol-d2 |
| CAS | 110220-54-7 |
| Molekylær formel | C6H10D2O3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (S)-Glycerol-3,3-d2-1,2-acetonide, (4S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methan-alpha,alpha-d2-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O3/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5,7H,3-4H2,1-2H3/t5-/m0/s1/i3D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(O)[C@H]1COC(C)(C)O1 |
| IUPAC navn | dideuterio-[(4R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.17 |
| Formel vægt | 134.0912 |