Få mere at vide
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethyl p-Toluenesulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethyl p-Toluenesulfonate |
| CAS | 23735-43-5 |
| Molekylær formel | C13H18O5S |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol-4-methylbenzenesulfonate, 4-Methylbenzenesulfonic Acid (S)-(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl Ester, Toluene-4-sulfonic Acid (S)-2,2-Dimethyl-[1,3]dioxolan-4-ylmethyl Ester, p-Toluenesulfonic Acid ((4S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O5S/c1-10-4-6-12(7-5-10)19(14,15)17-9-11-8-16-13(2,3)18-11/h4-7,11H,8-9H2,1-3H3/t11-/m0/s1 |
| SMIL | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2COC(C)(C)O2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 286.34 |