missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethyl p-Toluenesulfonate, TRC

Artikelnummer. 30372461
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30372461 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30372461 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4695551G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethyl p-Toluenesulfonate
CAS 23735-43-5
Molekylær formel C13H18O5S
Mængde 1 g
Synonym 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol-4-methylbenzenesulfonate, 4-Methylbenzenesulfonic Acid (S)-(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl Ester, Toluene-4-sulfonic Acid (S)-2,2-Dimethyl-[1,3]dioxolan-4-ylmethyl Ester, p-Toluenesulfonic Acid ((4S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C13H18O5S/c1-10-4-6-12(7-5-10)19(14,15)17-9-11-8-16-13(2,3)18-11/h4-7,11H,8-9H2,1-3H3/t11-/m0/s1
SMIL Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2COC(C)(C)O2
Molekylvægt (g/mol) 286.34
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.