Få mere at vide
(S)-2,2'-bis(di-p-tolylphosphino)-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15436106
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15436106 250 mg 250mg
15426106 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15436106 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60921.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 1365531-82-3 | Molekylformel: C44H44O4P2 | Molekylvægt: 698,78 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1365531-82-3
Molekylær formel C44H44O4P2
Molekylvægt (g/mol) 698.78
MDL nummer MFCD19443623
InChI nøgle JXFDRZQHVPTIMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-2,2'-bis di-p-tolylphosphino-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl, r-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl-2,2'-diyl bis di-p-tolylphosphine, s-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl-2,2'-diyl bis di-p-tolylphosphine
PubChem CID 87110704
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl
Mængde 250 mg
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 698.77
Procent renhed ≥97%