Få mere at vide
(S)-2,2'-bis(di-p-tolylphosphino)-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Formel vægt | 698.77 |
| Procent renhed | ≥97% |