Få mere at vide
(S)-(-)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis(di(3,5-xylyl)fosfin)-3,3'-bipyridin
Artikelnummer. 11435410
Skift visning
Mængde:
0.1 g
0.5 g
Pakningsstørrelse:
0.1g
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11435410 0.1 g 0.1g
11445410 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11435410 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044614.77
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Asymmetrisk hydrogenering | CAS: 443347-10-2 | C46H50N2O4P2 | 756,864 g/mol
(S)-(-)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis(di(3,5-xylyl)phosphino)-3,3'-bipyridin anvendes i farmaceutiske og industrielle applikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 443347-10-2
Molekylær formel C46H50N2O4P2
Molekylvægt (g/mol) 756.864
MDL nummer MFCD04974235
InChI nøgle JRTHAKOHBMETRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-1a4eo1493y, unii-n2pcw56063, r-4,4'-bis bis 3,5-dimethylphenyl phosphino-2,2',6,6'-tetramethoxy-3,3'-bipyridine, s---2,2',6,6'-tetramethoxy-4,4'-bis di 3,5-xylyl phosphino-3,3'-bipyridine, s-4,4'-bis bis 3,5-dimethylphenyl phosphino-2,2',6,6'-tetramethoxy-3,3'-bipyridine, xyl-p-phos, r, xyl-p-phos, s, r-xyl-p-phos mi, s-xyl-p-phos mi, xyl-p-phos
PubChem CID 11182279
IUPAC navn [3-[4-bis(3,5-dimethylphenyl)phosphanyl-2,6-dimethoxypyridin-3-yl]-2,6-dimethoxypyridin-4-yl]-bis(3,5-dimethylphenyl)phosphan
SMIL CC1=CC(=CC(=C1)P(C2=CC(=CC(=C2)C)C)C3=CC(=NC(=C3C4=C(N=C(C=C4P(C5=CC(=CC(=C5)C)C)C6=CC(=CC(=C6)C)C)OC)OC)OC)OC)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)- (-)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis (di (3,5-xylyl)phosphino)-3,3'-bipyridine
Smeltepunkt 158°C to 162°C
Mængde 0.1 g
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in water.
Formel vægt 756.86
Fysisk form Pulver