missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S)-[2-[[2-(2-Chlorobenzoyl)-4-nitrophenyl]amino]-1-methyl-2-oxoethyl]-carbamic Acid Phenylmethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(2-((2-(2-Chlorobenzoyl)-4-nitrophenyl)amino)-1-methyl-2-oxoethyl)-carbamic Acid Phenylmethyl Ester |
| CAS | 58662-82-1 |
| Molekylær formel | C24H20ClN3O6 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (S)-Benzyl (1-((2-(2-chlorobenzoyl)-4-nitrophenyl)amino)-1-oxopropan-2-yl)carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C24H20ClN3O6/c1-15(26-24(31)34-14-16-7-3-2-4-8-16)23(30)27-21-12-11-17(28(32)33)13-19(21)22(29)18-9-5-6-10-20(18)25/h2-13,15H,14H2,1H3,(H,26,31)(H,27,30)/t15-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc(cc2C(=O)c3ccccc3Cl)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | benzyl N-[(2S)-1-[2-(2-chlorobenzoyl)-4-nitroanilino]-1-oxopropan-2-yl]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 481.89 |
| Formel vægt | 481.1041 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?