missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S)-2-(((2'-(1H-Tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)(nitroso)amino)-3-methylbutanoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30449212
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30449212 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30449212 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT31092350MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (S)-2-(((2'-(1H-Tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)(nitroso)amino)-3-methylbutanoic Acid
CAS 2254485-68-0
Molekylær formel C19H20N6O3
Mængde 50 mg
Synonym Des(oxopentyl) N-nitroso Valsartan
InChI formel InChI=1S/C19H20N6O3/c1-12(2)17(19(26)27)25(24-28)11-13-7-9-14(10-8-13)15-5-3-4-6-16(15)18-20-22-23-21-18/h3-10,12,17H,11H2,1-2H3,(H,26,27)(H,20,21,22,23)/t17-/m1/s1
SMIL CC(C)[C@@H](N(Cc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3)N=O)C(=O)O
IUPAC navn (2R)-3-methyl-2-[nitroso-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]amino]butanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 380.4
Formel vægt 380.1597
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.