missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
S-[2-(1-Methylethoxy)-2-oxoethyl]-L-cysteine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
S-[2-(1-Methylethoxy)-2-oxoethyl]-L-cysteine Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | S-[2-(1-Methylethoxy)-2-oxoethyl]-L-cysteine Hydrochloride |
| CAS | 2734714-19-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | S-[2-(1-Methylethoxy)-2-oxoethyl]-L-cysteine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H15 N O4 S . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (Z)-[5-Fluoro-2-methyl-1-[4-(methylsulfinyl)benzylidene]-1H-inden-3-yl]acetamide, S-[2-(1-Methylethoxy)-2-oxoethyl]-L-cysteine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11FN2O5/c1-3-5(13)6(14)8(17-3)12-2-4(10)7(15)11-9(12)16/h2-3,5-6,8,13-14H,1H3,(H,11,15,16)/t3-,5-,6-,8-/m1/s6 |
| SMIL | Cl.CC(C)OC(=O)CSC[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R)-2-amino-3-(2-oxo-2-propan-2-yloxyethyl)sulfanylpropanoic acid;hydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?