Få mere at vide
IKA™ S 18 N-10 G Dispergeringsværktøj
Artikelnummer. 10689912 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) aksel:
10 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (metrisk) aksel unitSize
10689912 10 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10689912 Leverandør IKA™ Leverandørnr. L004639
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til at sprede instrument T 18 digital
  • Spredningsteknologi fungerer ved at bruge rotor-stator-princippet
  • Systemet består af en rotor i en stationær stator
  • På grund af den høje periferihastighed trækkes mediet, der skal behandles, aksialt ind i dispersionshovedet og tvinges derefter radialt gennem spalterne i rotor-stator-arrangementet
  • Høj hastighed og minimalt mellemrum mellem rotoren og statoren giver ekstremt stærke forskydningskræfter, som resulterer i bedre spredning
  • De anvendte plastmaterialer er godkendt af FDA (Food and Drug Administration Approval)
  • Velegnet til T 18 digitalt spredeinstrument
  • Materialer i kontakt med medium: PTFE, AISI 316 l
  • Velegnet til opløsningsmidler
  • Maks. temperatur: 180 °C
  • Steriliseringsmetoder: alle metoder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) Skaft 0,4 tommer.
Diameter (metrisk) aksel 10 mm
Længde (engelsk) 4,3''
Længde (metrisk) 108 mm
Til brug med (udstyr) T 18 digitalt spredeværktøj
Materiale AISI 316L, PTFE
Temperaturområde (metrisk) Op til 180 °C