Få mere at vide
(S)-10-monohydroxy-10,11-dihydro carbamazepin (Eslicarbazepin), TRC
Artikelnummer. 17964605
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17964605 5 mg
17962665 1 mg
17950955 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17964605 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM5465105MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104746-04-5
Molekylær formel C15H14N2O2
Molekylvægt (g/mol) 254.28
Synonym 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-dihydro-10-hydroxy-, (10S)-, 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-dihydro-10-hydroxy-, (S)-, (10S)-10,11-Dihydro-10-hydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, (S)-(+)-10,11-Dihydro-10-hydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, (S)-(+)-10,11-Dihydro-10-hydroxy-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide, (S)-Licarbazepine, BIA 2-194, CGP 13751, Erelib, Eslicarbazepine, Pazzul, Stedesa
SMIL NC(=O)N1c2ccccc2C[C@H](O)c3ccccc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale S-10-Monohydroxy-dihydro-carbamazepin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C15H14N2O2/c16-15(19)17-12-7-3-1-5-10(12)9-14(18)11-6-2-4-8-13(11)17/h1-8,14,18H,9H2,(H2,16,19)/t14-/m0/s1
Formel vægt 254.1055
Procent renhed >95%