Få mere at vide
(S)-10-Hydroxycamptothecin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478976
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16478976 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16478976 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0095
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress (S)-10-Hydroxycamptothecin (10-HCPT;10-Hydroxycamptothecin) is a DNA topoisomerase I inhibitor of isolated from the Chinese plant Camptotheca accuminata. (S)-10-Hydroxycamptothecin exhibits a remarkable apoptosis-inducing effect. (S)-10-Hydroxycamptothecin has the potential for hepatoma, gastric carcinoma, colon cancer and leukaemia treatment.
(S)-10-Hydroxycamptothecin (10-HCPT
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-10-Hydroxycamptothecin
CAS 19685-09-7
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H16N2O5
Mængde 100 mg
Synonym 10-HCPT 10-Hydroxycamptothecin
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (137.23 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1[C@](O)(CC)C2=C(CO1)C(N3CC4=CC5=CC(O)=CC=C5N=C4C3=C2)=O
Molekylvægt (g/mol) 364.35
Formel vægt 364.35
Procent renhed 98.03%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death